Få mere at vide
Calcium tungsten oxide, 98%
Artikelnummer. 11392128
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392128 500 g 500g
11312138 25 g 25g
11302138 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013051.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-75-2
Calcium wolframoxid bruges som en luminophor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-75-2
MDL nummer MFCD00010913
Synonym Calcium tungstate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium tungsten oxide
Smeltepunkt 1620°C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Merck Index 14,1712
Opløselighedsinformation Insoluble in H2O; Decomposes by hot HCl,HNO3
Formel vægt 287.93
Procent renhed 98%