Få mere at vide
Calcium trifluoromethanesulfonate, 99% min
Artikelnummer. 11369277
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369277 50 g 50g
11379277 10 g 10g
11359277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040134.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 55120-75-7 | C2CaF6O6S2 | 338.204 g/mol
Calciumtrifluormethansulfonat bruges til aminolyse af epoxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55120-75-7
Molekylær formel C2CaF6O6S2
Molekylvægt (g/mol) 338.204
MDL nummer MFCD00143911
InChI nøgle PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium trifluoromethanesulfonate, calcium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, calcium salt, calcium trifluoromethansulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, calcium salt 2:1, calcium ditriflate, calcium trifluoromethyl sulfonate, calcium ii triflate, calcium 2+ ditriflate
PubChem CID 2734307
IUPAC navn calcium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lineær formel Ca(OSO2CF3)2
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 338.21
Procent renhed ≤99%