Få mere at vide
Calcium titanium oxide, 99+% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781840
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11311199
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011397.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12049-50-2 | CaO3Ti | 135.94 g/mol
Calciumtitaniumoxid bruges til at fremstille ferrotitanium-legeringerne, og dets struktur bruges til at studere de andre forbindelser såsom bariumtitanat. Det bruges til at fremstille de rene stoffer ved lav temperatur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12049-50-2
Molekylær formel CaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 135.94
MDL nummer MFCD00015981
InChI nøgle WEUCVIBPSSMHJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium titanate, titaniumcalciumoxide, calciumtitaniumtrioxide, ca.o3ti, titanatecalcium 1:1, calcium dioxido oxo titanium, calcium oxotitaniumbis olate, calcium 2+ oxotitaniumbis olate, titanate tio32-,calcium 1:1, calcium titanate, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16212381
IUPAC navn calcium;dioxid(oxo)titanium
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ca++].[Ti+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium titanium oxide
Smeltepunkt 1975°C
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde >99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in oirganic and inorganic solution.
Formel vægt 135.98
Lugt Odorless
Tæthed 4.10 g/cm3