Få mere at vide
Calcium-titaniumoxid, 99+% (metalbasis)
Beskrivelse
Calciumtitaniumoxid bruges til at fremstille ferrotitanium-legeringerne, og dets struktur bruges til at studere de andre forbindelser såsom bariumtitanat. Det bruges til at fremstille de rene stoffer ved lav temperatur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium titanium oxide |
| Smeltepunkt | 1975 °C |
| Farve | Beige |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | >99% (metalbasis) |
| Tæthed | 4,10 g/cm3 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløseligt i oirganisk og uorganisk opløsning. |
| Formel vægt | 135.98 |