Få mere at vide
Calciumthioglycolattrihydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743023 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743023 100 g Plastflaske 100g
10018881 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743023 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367031000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65208-41-5 | C2H10CaO5S | 186.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65208-41-5
Molekylær formel C2H10CaO5S
Molekylvægt (g/mol) 186.24
MDL nummer MFCD00150707
InChI nøgle GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calciumthioglycolatetrihydrate
PubChem CID 131881455
SMIL O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium thioglycolate trihydrate
Smeltepunkt 270°C to 280°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Iodometry)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 1713
Opløselighedsinformation Solubility in water: 70g/L (25°C). Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,chloroform,practical insoluble in ether,petroleum ether,,benzene
IUPAC navn calcium;2-sulfanyleddikesyre;trihydrat
Formel vægt 184.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium thioglycolate trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.