Få mere at vide
Calcium tetrafluoroborate hydrate
Artikelnummer. p-7049829
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11312878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 030131.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13814-93-2 | B2CaF8 | 213.685 g/mol
Calciumtetrafluorborathydrat bruges som farmaceutiske og kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel B2CaF8
Molekylvægt (g/mol) 213.685
MDL nummer MFCD00015972
InChI nøgle YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium tetrafluoroborate, calcium ditetrafluoroborate, calcium tetrafluoroborate 1-, acmc-1bo7f
PubChem CID 6096284
IUPAC navn calcium; ditetrafluorborat
SMIL [B-](F)(F)(F)F.[B-](F)(F)(F)F.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium tetrafluoroborate hydrate
CAS 206996-55-6
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 213.68 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic