Få mere at vide
WTW™ Calcium testsæt
Rækkevidde:
10 til 250 mg/L
5 til 160 mg/L
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Eosin/phenanthrolin |
| Til brug med (applikation) | Til spildevand, drikkevand |
| Til brug med (udstyr) | For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, Photoflex fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Antal prøver | 100 |
| Rækkevidde | 5 til 160 mg/L |
| Tilstrækkelig til | 100 tests |
| Testmetode | Fotometrisk |
| Type | Sølv (Ag) reagenstestsæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium Test Method: photometric 5 - 160 mg/l Ca
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: diethylene glycol