Få mere at vide
Calcium, Technical, Metal, Pieces, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
Beskrivelse
Ca, CAS Number-7440-70-2, 100g, 1484 deg.C, Gray, 40.07g/mol, 845 deg.C, 85314, Plastic powder jar, Solid
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1484°C |
| Smeltepunkt | 845°C |
| Farve | Gray |
| pH | 14 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 40.07g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium
- Fare
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.