Få mere at vide
Calcium Sulfite, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427914 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11427914 100 g
1 options
Artikelnummer. 11427914 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520781080
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Sulfite
CAS 10257-55-3
Mængde 100 g
Molekylær formel CaH2O3S
MDL nummer MFCD00040663
Synonym calcium sulfite, calcium sulphite, sulfurous acid, calcium salt 1:1, calciumsulfit, calcium 2+ sulfite
InChI nøgle GBAOBIBJACZTNA-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ca++].OS(O)=O
IUPAC navn calcium sulfurous acid
Molekylvægt (g/mol) 122.15
PubChem CID 10154041
Formel vægt 120.14