Få mere at vide
Calcium sulfide, 99.9% (metals basis excluding Sr), Sr typically 500 ppm
Artikelnummer. p-7049174
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11322218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013121.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20548-54-3 | CaS | 72.14 g/mol
Det bruges som lysende maling, hårfjerningsmiddel, smøremiddeladditiv, malmforbindings- og flotationsmiddel og som et arsenfrit svovlbrinte. Det bruges også som hårfjerningsmiddel i garvningsindustrien og i kosmetik, i homøopati.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20548-54-3
Molekylær formel CaS
Molekylvægt (g/mol) 72.14
MDL nummer MFCD00015990
InChI nøgle AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30182
IUPAC navn calciumsulfandiid
SMIL [S--].[Ca++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfide
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Sr), Sr typisk 500 ppm
FN nummer UN3134
Merck Index 14,1707
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Formel vægt 72.14
Procent renhed 99.9%
Lugt Stench
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.5 g/mL