Få mere at vide
Calcium sulfide, 99.9% (metals basis excluding Sr), Sr typically 500 ppm
Artikelnummer. 11322218
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322218 5 g 5g
11302218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013121.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20548-54-3 | CaS | 72.14 g/mol
Det bruges som lysende maling, hårfjerningsmiddel, smøremiddeladditiv, malmforbindings- og flotationsmiddel og som et arsenfrit svovlbrinte. Det bruges også som hårfjerningsmiddel i garvningsindustrien og i kosmetik, i homøopati.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20548-54-3
Molekylær formel CaS
Molekylvægt (g/mol) 72.14
MDL nummer MFCD00015990
InChI nøgle AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30182
IUPAC navn calciumsulfandiid
SMIL [S--].[Ca++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfide
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Sr), Sr typisk 500 ppm
FN nummer UN3134
Merck Index 14,1707
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Formel vægt 72.14
Procent renhed 99.9%
Lugt Stench
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.5 g/mL