Få mere at vide
Calcium Sulfate, Technical, (Plaster Of Paris), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10620331 Shop alle Fisher Chemical produkter
:
3kg, Plastic powder jar
Artikelnummer. 10620331
Brand: Fisher Chemical C/2280/63
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 1450°C
CAS 7778-18-9
Farve White
pH 6 to 7.6
Fysisk form Solid
Mængde 3 kg
Molekylær formel CaO4S
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn calcium sulfate
Molekylvægt (g/mol) 136.13
Formel vægt 145.15g/mol
Emballage Plastic powder jar