Få mere at vide
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Beskrivelse
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 1450°C |
| Farve | White |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 136.14g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |