Få mere at vide
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10283750 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10283750
Brand: Fisher Chemical C/2440/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-18-9
Molekylær formel CaO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calcium sulfate
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 1450°C
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 136.14g/mol
Emballage Plastic powder jar