Få mere at vide
Calciumsulfat hemihydrat, Solstice
Description
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Sulfate Hemihydrate |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 25 kg |
| Lineær formel | CaSO4 · 0.5H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 145,15 g/mol |
| Procent renhed | ≥97% |
| Grad | purum |