Få mere at vide
Calciumsulfathemihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611110
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15611110 1 kg 1kg
15621110 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15611110 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 120901KG
Request Bulk or Custom Format
Purum,≥ 97,0 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-76-1
Molekylær formel Ca2H2O9S2
Molekylvægt (g/mol) 290.283
MDL nummer MFCD00799067
InChI nøgle ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Synonym calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate
PubChem CID 3033839
ChEBI CHEBI:32584
IUPAC navn dicalcium;disulfat;hydrat
SMIL O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Sulfate Hemihydrate
Mængde 1 kg
Lineær formel CaSO4 · 0.5H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 145.15g/mol
Procent renhed ≥97%
Grad purum