Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium sulfate hemihydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Identifikation | Bekræftet |
| Tab ved tænding | 4,5% til 8,0% (500 °C, 2 timer) |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 97% min. (På tørt stof) (Kompleksometri) |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 0,8 g/L (20 °C) |
| Formel vægt | 145.15 |
| Vis mere |