Få mere at vide
Calcium Sulfate, Drierite™, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15626950 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
454 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
454g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15626950 454 g Glass Bottle 454g
1 options
Artikelnummer. 15626950 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 737828454G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
With indicator, 10-20 mesh, Drierite™ is a trademark of W. A. Hammond Drierite Company, Ltd.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfate
Farve Blue
Smeltepunkt 1450°C
Fysisk form Solid
CAS 7778-18-9
Materiale Calcium Sulfate
Mængde 454 g
Molekylær formel CaO4S
Lineær formel CaSO4
MDL nummer MFCD00010912
FN nummer UN3077
Emballage Glass Bottle
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn calcium sulfate
Molekylvægt (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Formel vægt 136.14g/mol