Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium sulfate |
| Farve | Blue |
| Smeltepunkt | 1450°C |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 7778-18-9 |
| Materiale | Calcium Sulfate |
| Mængde | 454 g |
| Molekylær formel | CaO4S |
| Lineær formel | CaSO4 |
| MDL nummer | MFCD00010912 |
| Vis mere |