Få mere at vide
Calciumsulfat dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30339775
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30339775 25 g
1 options
Artikelnummer. 30339775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC14568025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Sulfate Dihydrate
CAS 10101-41-4
Molekylær formel Ca . O4 S . 2 H2 O
Mængde 25 g
Synonym Calcium sulfate dihydrate, Sulfuric Acid Calcium Salt (1:1) Dihydrate, Annaline, Calcigen, Calcium Sulfate (1:1) Dihydrate, Calcium Sulfate (CaSO4) Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate (CaSO4.2H2O), Compactrol, Gypsum Dihydrate, Mineral White
InChI formel InChI=1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
SMIL O.O.[Ca+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn calcium; sulfat; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 172.17
Formel vægt 171.9354