Få mere at vide
Calciumsulfatdihydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af NF, E 516, 99,0-101,0 % (baseret på vandfrit stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7111747 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15631100
Brand: Honeywell-Fluka 120561KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer for NF, E 516, 99,0-101,0% (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-41-4
Molekylær formel CaH4O6S
Molekylvægt (g/mol) 172.16
MDL nummer MFCD00149625
InChI nøgle PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC navn calcium;sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Sulfate Dihydrate
Navn note Meets analytical specification of NF
Mængde 1 kg
Lineær formel CaSO4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 172.17g/mol
Procent renhed 99 to 101% (based on anhydrous substance)
Grad puriss.