Få mere at vide
Calciumsulfatdihydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer på NF, E 516, 99,0-101,0% (baseret på vandfri stof), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651100
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15651100 6 x 1 kg Pakke med 6
15631100 1 kg 1kg
15641100 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15651100 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 120566X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00 DKK
    1977.02 DKK / Pakke med 6
    Spare 252.98 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss., opfylder analytiske specifikationer for NF, E 516, 99,0-101,0% (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-41-4
Molekylær formel CaH4O6S
Molekylvægt (g/mol) 172.16
MDL nummer MFCD00149625
InChI nøgle PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC navn calcium;sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfate dihydrate
Navn note Puriss., opfylder analytisk specifikation for NF, E 516, 99.0-101.0% (baseret på vandfri stof)
CAS Max % ≤100.0000%
Mængde 6 x 1 kg
Analyseprocentområde 99,0 til 101,0%
Lineær formel CaSO4 · 2H2O
Grad puriss.
Emballage Poly flaske
Tæthed 2.320 g/cm3