Få mere at vide
Calciumsulfatdihydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer på NF, E 516, 99,0-101,0% (baseret på vandfri stof), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15631100
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15631100 1 kg 1kg
15651100 6 x 1 kg Pakke med 6
15641100 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15631100 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 120561KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00 DKK
    405.35 DKK / 1kg
    Spare 52.65 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss., opfylder analytiske specifikationer for NF, E 516, 99,0-101,0% (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-41-4
Molekylær formel CaH4O6S
Molekylvægt (g/mol) 172.16
MDL nummer MFCD00149625
InChI nøgle PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC navn calcium;sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Sulfate Dihydrate
Navn note Opfylder den analytiske specifikation af NF
Mængde 1 kg
Lineær formel CaSO4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 172,17 g/mol
Procent renhed 99 til 101% (baseret på vandfri substans)
Grad puriss.