Få mere at vide
Calcium Sulfate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10755131 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10755131 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10755131 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/2320/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 10101-41-4
Farve White
pH 7
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CaH4O6S
MDL nummer 149625
InChI nøgle PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn calcium dihydrate sulfate
Molekylvægt (g/mol) 172.16
Formel vægt 172.17g/mol
Emballage Plastic powder jar