Få mere at vide
Calciumsulfatdihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072907 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
Artikelnummer. 11453663
Brand: Fisher Chemical C/2360/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-41-4
Molekylær formel CaH4O6S
Molekylvægt (g/mol) 172.16
MDL nummer 149625
InChI nøgle PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calcium dihydrate sulfate
SMIL O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Farve White
pH 7
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 172.17g/mol
Emballage Plastic powder jar