Få mere at vide
Calciumsulfatdihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 172,17 g/mol |