Få mere at vide
Calciumsulfatdihydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11334227
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334227 250 g 250g
11344227 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036700.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172,16 g/mol
Anvendes som portland-cementretarder, fliser og gips. Det er en kilde til svovl og svovlsyre. Bruges også til polering af pulver og maling, farvning og calico print. Det anvendes ligeledes i zinkmetallurgi. Det bruges til tørring af industrielle gasser, faste stoffer og mange organiske væsker. I granuleret form bruges det som jordforbedringsmiddel. Anvendes til fødevaretilsætningsstoffer i sojafremstillingsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-41-4
Molekylær formel CaH4O6S
Molekylvægt (g/mol) 172.16
MDL nummer MFCD00149625
InChI nøgle PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC navn calcium;sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 163°C to 2H{2}O
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfate
Smeltepunkt 128°C-1.5H2O
Navn note dihydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 172.17 (136.14 Anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.32