Få mere at vide
Calciumsulfatdihydrat, 99%
Beskrivelse
Anvendes som portland-cementretarder, fliser og gips. Det er en kilde til svovl og svovlsyre. Bruges også til polering af pulver og maling, farvning og calico print. Det anvendes ligeledes i zinkmetallurgi. Det bruges til tørring af industrielle gasser, faste stoffer og mange organiske væsker. I granuleret form bruges det som jordforbedringsmiddel. Anvendes til fødevaretilsætningsstoffer i sojafremstillingsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 163 °C (in - 2H2O) |
| Kemisk navn eller materiale | Calcium sulfate dihydrate |
| Smeltepunkt | 128 °C (i -1,5 timer2°C) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tæthed | 2.32 g/mL |
| Merck Index | 14,1706 |
| Vis mere |