Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium sulfate dihydrate |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | CaSO4·2H2O |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i glycerol, praktisk talt uopløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler |
| Formel vægt | 172.17 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Ekstra ren |