Få mere at vide
Calciumsulfatdihydrat, 98 %, for biokemi
Artikelnummer. 12675137 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12675137 100 g Plastflaske 100g
12685137 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12675137 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448031000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-41-4
Molekylær formel CaH4O6S
Molekylvægt (g/mol) 172.16
MDL nummer MFCD00149625
InChI nøgle PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC navn calcium;sulfat;dihydrat
SMIL O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfate dihydrate
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Complexometry)
Lineær formel CaSO4·2H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formel vægt 172.17
Procent renhed 98%
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske