Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium sulfate dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98,0 til 102% (Kompleksometri) |
| Lineær formel | CaSO4·2H2O |
| Fieser | 01,107 |
| Merck Index | 14,1706 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i glycerol, praktisk talt uopløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler |
| Vis mere |