Få mere at vide
Calciumsulfat dihydrat, 98,0-102,0%, (krystallinsk/ACS reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11460512 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11460512 1 kg
11440512 100 g
11450512 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460512 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219141491
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-41-4
Molekylær formel CaH4O6S
Molekylvægt (g/mol) 172.16
MDL nummer MFCD00149625
InChI nøgle PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC navn calciumdihydratsulfat
SMIL O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Sulfate Dihydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Formel vægt 172.2
Grad ACS-reagens