Få mere at vide
Calcium Sulfate Dihydrate, 98.0-102.0%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Shop All MP Biomedical ProductsSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Sulfate Dihydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98.0-102.0% |
| Formel vægt | 172.2 |
| Grad | ACS-reagens |