Få mere at vide
Calcium Sulfate Anhydrous, Technical, Granular, Desiccating Agent, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10223710 Shop alle Fisher Chemical produkter
:
500g, Plastic powder jar
Artikelnummer. 10223710
Brand: Fisher Chemical C/2400/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 1450°C
CAS 7778-18-9
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CaO4S
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn calcium sulfate
Molekylvægt (g/mol) 136.13
Formel vægt 136.14g/mol
Emballage Plastic powder jar