Få mere at vide
Calciumsulfat, vandfri Puratronic™, 99,993% (metalbasis)
Artikelnummer. 11346138
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346138 50 g 50g
11326138 2 g 2g
11336138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011116.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Calciumsulfat, vandfrit bruges som klæbemidler og tætningsmiddelkemikalier, fyldstoffer, brændstoffer og brændstoftilsætningsstoffer, mellemprodukter, procesregulatorer, landbrugsprodukter, bygge-/konstruktionsmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-18-9
Molekylær formel CaO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC navn calcium; sulfat
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfate
Smeltepunkt 1450 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel CaSO4
Merck Index 14,1706
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ammoniumsalte, natriumthiosulfatglycerin & .
Formel vægt 136.14
Procent renhed 99.993%
Grad Puratronic
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.960 g/mL