Få mere at vide
Calcium sulfate, anhydrous, 99%
Artikelnummer. p-4407344
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11379287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040144.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Anvendes som Portland-cementretarder; fliser og gips; Det er kilden til svovl og svovlsyre; Bruges også til polering af pulver og maling, farvning og calico print. Det anvendes ligeledes i zinkmetallurgi. Det bruges til tørring af industrielle gasser, faste stoffer og mange organiske væsker. I granuleret form bruges det som jordforbedringsmiddel. Anvendes til fødevaretilsætningsstoffer i sojafremstillingsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-18-9
Molekylær formel CaO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC navn calcium; sulfat
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfate, anhydrous
Smeltepunkt 1450°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in water,slightly soluble in glycerol.
Formel vægt 136.14
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 2.96 g/cm3 at 20°C