Få mere at vide
Calcium sulfate, anhydrous, 99%
Beskrivelse
Anvendes som Portland-cementretarder; fliser og gips; Det er kilden til svovl og svovlsyre; Bruges også til polering af pulver og maling, farvning og calico print. Det anvendes ligeledes i zinkmetallurgi. Det bruges til tørring af industrielle gasser, faste stoffer og mange organiske væsker. I granuleret form bruges det som jordforbedringsmiddel. Anvendes til fødevaretilsætningsstoffer i sojafremstillingsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium sulfate, anhydrous |
| Smeltepunkt | 1450°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,slightly soluble in glycerol. |
| Formel vægt | 136.14 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Udseende | White powder |
| Vis mere |