Få mere at vide
Calcium sulfate, 99%, pure, anhydrous
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium sulfate |
| Smeltepunkt | 1450.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 10 kg |
| Analyseprocentområde | 98.5% min |
| Lineær formel | CaSO4 |
| Fieser | 01,107 |
| Merck Index | 15,1708 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents |
| Vis mere |