Få mere at vide
Calciumsulfat, 99%, rent, vandfri
Artikelnummer. 10308310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10308310 100 g Plastflaske 100g
10771614 500 g Plastflaske 500g
11924251 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
15119253 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10308310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217521000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-18-9
Molekylær formel CaO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.13
MDL nummer MFCD00010912
InChI nøgle OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC navn calcium; sulfat
SMIL [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium sulfate
Smeltepunkt 1450,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98,5% min
Lineær formel CaSO4
Fieser 01,107
Merck Index 15,1708
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i glycerol, praktisk talt uopløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 136.14
Procent renhed 99%
Grad Ren
Emballage Plastflaske