Få mere at vide
Calcium Stearate, TRC
Artikelnummer. 30006785
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30006785 5 g
1 options
Artikelnummer. 30006785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1456705G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1592-23-0
Molekylær formel 2 C18 H35 O2 . Ca
Molekylvægt (g/mol) 607.02
Synonym Calcium Stearate
IUPAC navn calcium;octadecanoate
SMIL [Ca+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Stearate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Formel vægt 606.49