Få mere at vide
Calcium stearate
Artikelnummer. 11328208
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328208 1 kg 1kg
11318208 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039423.A1
Request Bulk or Custom Format
Vandtætnings- og slipmiddel, stabilisator til PVC, smøremiddel, konditioneringsmiddel
Anvendes som stabilisator og smøremiddel ved stiv PVC-bearbejdning, PVC-blanding og støbning, ved fremstilling af læderstof. Det bruges som smøremiddel, til jerntrådstrækning og bruges som antiklumpningsmiddel i vaskemiddel Kager og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1592-23-0
Molekylær formel C36H70CaO4
Molekylvægt (g/mol) 607.03
MDL nummer MFCD00036390
InChI nøgle CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
PubChem CID 15324
IUPAC navn calcium; octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium stearate
Smeltepunkt 179°C to 180°C
Mængde 1 kg
Merck Index 14,1703
Opløselighedsinformation Soluble in hot pyridine,slightly soluble in oil,but insoluble in alcohol and ether.
Formel vægt 607.04
Fysisk form Pulver