Få mere at vide
Calcium Stearate, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10540911 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
500g, Plastic powder jar
Artikelnummer.
10540911 500g, Plastic powder jar
1 options
Artikelnummer. 10540911 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/2240/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 145°C
CAS 1592-23-0
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C36H70CaO4
MDL nummer 36390
InChI nøgle CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ca++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
IUPAC navn calcium dioctadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 607.03
Formel vægt 607.02g/mol
Emballage Plastic powder jar