Få mere at vide
Calciumstearat, 5,9 til 7,1 % (Ca), pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13585040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13585040 1 kg 1kg
13595040 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13585040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449720010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1592-23-0
Molekylær formel C36H70CaO4
Molekylvægt (g/mol) 607.02
MDL nummer MFCD00036390
InChI nøgle CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
PubChem CID 15324
IUPAC navn calcium; octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium stearate
Smeltepunkt 145°C to 160°C
Navn note 6.4 to 7.4% (Ca)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Merck Index 15,1705
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 607.02
Procent renhed 6.4 to 7.4% (Ca)
Emballage Plastflaske