Få mere at vide
Calciumstandard for ICP/MS, Claritas PPT Grad, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15236366 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15236366 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 15236366 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLCA22Y
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ca1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Molekylær formel Ca
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMIL [Ca]
IUPAC navn kalcium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:29320
Grad ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Calcium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, calciumcarbonate
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug