Få mere at vide
Calcium standardopløsningskoncentrat, 400 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11792048 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11792048
Brand: Reagecon 5000800C