Få mere at vide
Calcium standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Ca i 2 til 5% HNO3
Artikelnummer. 10296390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10296390 100 ml 100ml
10328050 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10296390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 DKK
    189.56 DKK / 100ml
    Spare 14.44 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7440-70-2 | Ca | 40,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium standard solution
Navn note 1 mg/ml Ca i 0,5N HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Fysisk form Løsning
Molekylær formel Ca
Koncentration 997 til 1003 μg/ml Ca(2 +) i 0,5N HNO3 (20 °C)
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ca]
IUPAC navn kalcium
Molekylvægt (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:29320
Formel vægt 40.08
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.