Få mere at vide
Calciumstandard: Ca @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17992346
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
400 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992346 200 g
17932906 400 g
17951206 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992346 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOCA5000200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Calciumstandard: Ca @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
CAS 7440-70-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Calcium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ca
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ca
InChI formel InChI=1S/Ca
SMIL [Ca]
IUPAC navn calcium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 40.078
Mængde 200 g
Formel vægt 39,963 g/mol