Få mere at vide
Calciumstandard: Ca @ 2000 μg/g i 75 cSt kulbrinteolie
Artikelnummer. 30310359
Skift visning
Mængde:
200 g
Pakningsstørrelse:
200g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30310359 200 g 200g
1 options
Artikelnummer. 30310359 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOCA2000200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Calcium
CAS 7440-70-2
Analyt- eller komponentnavne Calcium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ca
Koncentration 2000 μg/g
Synonym Ca
InChI formel InChI=1 S/Ca
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Ca]
Element Ca
IUPAC navn calcium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt kulbrinteolie
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Molekylvægt (g/mol) 40.078
Mængde 200 g
Formel vægt 39.963
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.