Få mere at vide
Calciumstandard: Ca+2 @ 1000 μg/ml in H2O, VHG™
Artikelnummer. 17937314
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17937314 500 ml
17979824 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17937314 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGICAW1K500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Calciumstandard: Ca+2 @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
CAS 7440-70-2
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnavne Calcium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Ca
Koncentration 1000 μg/mL
Synonym Ca
InChI formel InChI=1S/Ca
SMIL [Ca]
IUPAC navn calcium
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 40.078
Mængde 500 ml
Formel vægt 39.963 g/mol