Få mere at vide
Calciumstandard: Ca @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30320932
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30320932 500 ml 500ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30320932 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTCAN500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
CAS 7440-70-2
Analyt- eller komponentnavne Calcium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ca
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Ca
InChI formel InChI=1 S/Ca
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Ca]
Element Ca
IUPAC navn calcium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 40.078
Mængde 500 ml
Formel vægt 39.963