Få mere at vide
Calcium Standard: Ca @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17992076
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17992076 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17992076 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLCAN100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Calcium Standard: Ca @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
CAS 7440-70-2
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Calcium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Ca
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ca
InChI formel InChI=1S/Ca
SMIL [Ca]
IUPAC navn calcium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 40.078
Mængde 100 ml
Formel vægt 39.963 g/mol