Få mere at vide
Calcium Standard: Ca @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Calcium Standard: Ca @ 10 μg/mL in 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Ca |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ca |
| InChI formel | InChI=1S/Ca |
| Vis mere |